Få mere at vide
BRAND™ Reagensrørstativ af polypropylen
Artikelnummer. 10666511 Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Rød
Holder:
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Rør (18 mm)
Rør (20 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Rør (18 mm)
Rør (20 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10666511
Brand: BRAND™ 4340003
Konstrueret af robust polypropylen. Polypropylen-reagensrørstativ har alfanumeriske positioner for nem prøveidentifikation. Reoler er stabelbare, ikke-ledende og vil ikke flyde i vandbade.
Sturdy polypropylene racks include alphanumeric positions for easy sample identification.
  • Racks are stackable, non-conductive and will not float in water baths.
  • Suitable for use in temperatures from -20° C to 90° C.
  • Supplied in three pieces for easy and permanent assembly.
  • Wide spaces between positions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Test Tube Rack
Array 6 x 14
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Gul
Holder Rør (13 mm)
Materiale Polypropylene
Stillinger 84
Dimensioner (L x B x H) 265 x 126 x 75 mm
Længde (metrisk) 265 mm
Længde (engelsk) 10.43 in.
Bredde (metrisk) 126 mm
Bredde (engelsk) 4.96 in.
Højde (metrisk) 75 mm
Højde (engelsk) 2.95 in.
Diameter (metrisk) åbning 13 mm