Få mere at vide
BRAND™ Reagensrørstativ af polypropylen
Artikelnummer. 10654291 Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Rød
Holder:
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Rør (18 mm)
Rør (20 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Rør (18 mm)
Rør (20 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10654291
Brand: BRAND™ 4340013
Konstrueret af robust polypropylen. Polypropylen-reagensrørstativ har alfanumeriske positioner for nem prøveidentifikation. Reoler er stabelbare, ikke-ledende og vil ikke flyde i vandbade.
Sturdy polypropylene racks include alphanumeric positions for easy sample identification.
  • Racks are stackable, non-conductive and will not float in water baths.
  • Suitable for use in temperatures from -20° C to 90° C.
  • Supplied in three pieces for easy and permanent assembly.
  • Wide spaces between positions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Test Tube Rack
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Gul
Holder Rør (18 mm)
Materiale Polypropylene
Stillinger 55
Dimensioner (L x B x H) 10.43 x 4.96 x 2.95 in. (26.5 x 12.6 x 7.5 cm)
Længde (metrisk) 26.5 cm
Længde (engelsk) 10.43 in.
Bredde (metrisk) 12.6 cm
Bredde (engelsk) 4.96 in.
Højde (metrisk) 7.5 cm
Højde (engelsk) 2.95 in.
Diameter (metrisk) åbning 18 mm