Beskrivelse
Robuste polypropylenstativer inkluderer alfanumeriske positioner for nem prøveidentifikation.
- Reoler er stabelbare, ikke-ledende og vil ikke flyde i vandbade.
- Velegnet til brug i temperaturer fra -20° C til 90° C.
- Leveres i tre dele for nem og permanent montering.
- Store mellemrum mellem positionerne
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (13 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 84 |
| Form | Rectangular |
| Stabelbar | Yes, When Empty |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Dimensioner (L x B x H) | 265 x 126 x 75 mm |
| Længde (metrisk) | 265 mm |
| Vis mere |