Få mere at vide
BRAND™ Reagensrørstativ af polypropylen
Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Rød
Holder:
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Rør (18 mm)
Rør (20 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Rør (18 mm)
Rør (20 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Sturdy polypropylene racks include alphanumeric positions for easy sample identification.
- Racks are stackable, non-conductive and will not float in water baths.
- Suitable for use in temperatures from -20° C to 90° C.
- Supplied in three pieces for easy and permanent assembly.
- Wide spaces between positions
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Test Tube Rack |
| Array | 5 x 11 |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Gul |
| Holder | Rør (16 mm) |
| Materiale | Polypropylene |
| Stillinger | 55 |
| Dimensioner (L x B x H) | 265 x 126 x 75 mm |
| Længde (metrisk) | 265 mm |
| Længde (engelsk) | 10.43 in. |
| Vis mere |