Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ Polypropylen pulvertragte
Artikelnummer. p-4380301
Diameter (metrisk) stilk:
28 mm
Diameter (metrisk) Øverst:
150 mm
Højde (metrisk):
138 mm
Længde (metrisk) stilk:
22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10007251
Brand: BRANDTECH™ VITLAB™ 71194
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i en række forskellige størrelser og stilkdiametre, så de passer til din applikation.
  • Polypropylen
  • Med volumen markeringer
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 150 mm
Diameter (metrisk) stilk 28 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 138 mm
Længde (metrisk) stilk 22 mm
Produkttype Funnel