Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ Polypropylen tragte
Kapacitet (metrisk):
5 ml
88 ml
Diameter (metrisk) stilk:
1,5 mm
6 mm
Længde (metrisk) samlet:
45 mm
108 mm
Mængde:
12 pakker
24 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Beskrivelse
- Fremstillet af transparent polypropylen
- Støbte volumen markeringer
- Løkkehåndtag til ophængning
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 30 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 1,5 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Uddannet | Ja |
| Til brug med (applikation) | Forskellige laboratorieapplikationer |
| Vis mere |