Få mere at vide
BRAND™ PLT™ Pipettelækagetestenhed
Artikelnummer. 11663239 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Grå
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11663239 Grå Hver
1 options
Artikelnummer. 11663239 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 703970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12140.00 DKK
    11655.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 484.39 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Forbedrer procespålideligheden ved at opdage de mindste lækager i luftfortrængningspipetter.
BRAND PLT™ Pipet-lækagetesteren opdager hurtigt og nemt selv de mindste lækager.
  • Identificerer lækager, der er usynlige for det blotte øje, inden for få sekunder.
  • Forprogrammeret til alle enkelt- og multikanals pipetter fra 1 μl til 10 ml.
  • Test med eller uden tips.
  • Vælg mellem dynamisk eller statisk testning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Alle tips
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grå
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipetter
Materiale Plast
Antal kanaler Variabel
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Lækagetester
Til brug med (udstyr) Luftfortrængningspipetter fra alle producenter
Inkluderer Adapter, 2 stik, 3 erstatningspolyethylenfiltre, universal AC adapter, kvalitetscertifikat, betjeningsvejledning
Elektriske krav 100/200V, 50/60Hz
Spænding 100/200 V
Frekvens 50/60 Hz