Få mere at vide
BRAND™ PLT™ Tilbehør til Pipetlækagetestenhed
Artikelnummer. p-4445487 Shop alle Brand produkter
Type:
Pipette adapter
Pipetteadapter (med spidser)
Pipetteadapter (uden tip)
Udskiftningsfiltre
Universal strømforsyning
Til brug med (applikation):
Test med eller uden tip
Test med tips
Test uden tips
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11683239
Brand: BRAND™ 703977
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brugt med BRAND PLT™ Pipetlækagetestenhed. PLT Pipetlækagetestenhedstilbehør bruges til at forbedre procespålideligheden ved detektering af små lækager i luftfortrængningspipetter. Tilgængeligt tilbehør omfatter enkelt- og flerkanals pipetteadaptere, universel strømforsyning og udskiftningsfiltre.
Brugt med BRAND &trade PLT &handel Pipet Leak Testing Unit. Tilgængeligt tilbehør inkluderer:
  • Multikanal pipetteadapter inkluderer fire stik
  • Udskiftning af polyethylenfiltre
  • Enkeltkanals pipetteadapter til test med testspidser, inklusiv stik
  • Enkeltkanals pipetteadapter til test uden testspidser, inklusiv stik
  • Universal strømforsyning, 100 - 240V, 50/60Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Alle tips til flere kanaler
Oversigt Multikanal pipetteadapter, Inkluderer fire stik
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Sort
Engangs Genanvendelig
Til brug med Flerkanalspipetter/PLT-enhed
Materiale Silicone
Antal kanaler 4
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette adapter
Til brug med (applikation) Test med eller uden tip
Til brug med (udstyr) PLT™ Pipetlækagetestenhed (11663239)
Inkluderer 4 stik