Description
Tilgængeligt tilbehør inkluderer:
- Del nr. 703978: Polyethylenfiltre og låg til pipetadaptere, inkluderer ti filtre og én hætte.
- Del nr. 703977: Firekanals pipetadapter, til test med og uden spidser, indeholder fire stik.
- Del nr. 703975: Enkeltkanals pipetadapter til test med spidser, inkluderer én stik.
- Del nr. 703976: Enkeltkanals pipetadapter til test uden spidser, inkluderer én prop.
- Del nr. 703979: Universaladapter AC, 100-240V, 50/60Hz.
Spécification
Spécification
| Kompatible tips | Alle tips |
| Oversigt | Enkeltkanals pipetteadapter, Til test med spidser, Inkluderer stik |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Gennemsigtig/Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Alle pipetter med spidser monteret |
| Materiale | Silikone |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Enkeltkanals pipetadapter |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?