Beskrivelse
Tilgængeligt tilbehør inkluderer:
- Del nr. 703978: Polyethylenfiltre og låg til pipetadaptere, inkluderer ti filtre og én hætte.
- Del nr. 703977: Firekanals pipetadapter, til test med og uden spidser, indeholder fire stik.
- Del nr. 703975: Enkeltkanals pipetadapter til test med spidser, inkluderer én stik.
- Del nr. 703976: Enkeltkanals pipetadapter til test uden spidser, inkluderer én prop.
- Del nr. 703979: Universaladapter AC, 100-240V, 50/60Hz.
Specifications
Specifications
| Kompatible tips | Alle tips til flere kanaler |
| Oversigt | Multikanal pipetteadapter, Inkluderer fire stik |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Sort |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Flerkanalspipetter/PLT-enhed |
| Materiale | Silikone |
| Antal kanaler | 4 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Show More |