Få mere at vide
Cole Parmer BrandTech Pipette Controller
Artikelnummer. 15715072 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15715072 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15715072 Leverandør Cole Parmer Leverandørnr. 2455049
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
BrandTech Pipette Controller is color-coded for quick identification
  • Measure and dispense with a single lever
  • Blow-out button clears the pipette
  • Adapter fits all pipettes from 0.1 to 100 mL
  • Membrane filter protects controller from fumes and liquids
  • Filter and adapter may be autoclaved
Tekniske data
Farve Neutral
Produktlinje BrandTech
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette controller
Volumen (metrisk) 100 ml