Få mere at vide
VITLAB™ PFA volumetriske kolber med skruelåg
Artikelnummer. 17827800
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
Trådstørrelse:
GL18
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Trådstørrelse unitSize
17827800 25 mL GL18 -
10751231 25 mL GL18 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17827800 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 107197
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VITLAB PFA-målekolber er individuelt kalibreret og certificeret klasse A til DIN EN ISO 1042.
  • Meget gennemskinnelig med letlæselig ringmarkering for at hjælpe med justering af menisken
  • PFA skruelåg hjælper med at beskytte mod udvendig forurening og lækage
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Kapacitet (engelsk) 0,84 oz.
Lukningsmateriale Perfluoxy copolymer
Farve Meget gennemskinnelig
Oversigt Individuelt kalibreret ringmærkning
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale PFA
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (metrisk) 11.5 cm
Produkttype Volumetric Flask
Temperaturområde (engelsk) -328 °F til +500 °F
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +260 °C
Trådstørrelse GL18
Tolerance 0.04 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Reusable
Uddannet No
Mundstil Threaded
Sterilitet Non-sterile
Bund form Round
Lukkestørrelse GL18