Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ PFA prøvebeholdere
Kapacitet (metrisk):
60 ml
90 ml
Volumen:
60 ml
90 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til prøveindsamling, transport og opbevaring.
- Autoklaverbar ved 121 C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Produkttype | Prøvebeholder |
| Kapacitet (engelsk) | 2.03 oz. |
| Materiale | PFA |
| Til brug med (applikation) | Prøveindsamling, transport og opbevaring |
| Volumen | 60 ml |