Beskrivelse
BRAND™ PCR-rørstripper tilbyder enestående og alsidig ydeevne til PCR- eller qPCR-opsætninger, medium-throughput applikationer og andre arbejdsgange, der kræver præcis termisk overførsel og høj renhed. Fremstillet af højkvalitets virgin polypropylen sikrer disse rør pålidelige resultater med funktioner, der forbedrer brugervenlighed og prøveintegritet. Nøglefunktioner omfatter:
- BIO-CERT™ PCR-KVALITET: Certificeret fri for menneskeligt DNA, RNase, DNase, pyrogener og PCR-hæmmere, hvilket sikrer det højeste renhedsniveau for følsomme PCR-applikationer.
- Overlegen varmeoverførsel: Ekstra tyndvæggede rør optimerer termisk overførsel under PCR, reducerer cyklustider og giver ensartet ydeevne over et bredt temperaturområde.
- Brugervenlige funktioner: Nummererede brønde giver klar og nem identifikation.
- Farvevalg: Tilbydes i flere farver for forenklet visuel prøveregistrering og organisering.
- Hvide PCR-strimler: Forstærket med titaniumdioxid (TIO2) for at optimere fluorescenssignalrefleksion, hvilket gør dem ideelle til qPCR-applikationer.
- Byggeri af høj kvalitet: Fremstillet af højkvalitets jomfruelige harpikser uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer.
- Autoklaverbar: Designet til at modstå autoklavering ved 121 °C (2 bar) i overensstemmelse med DIN EN 285.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase og DNA fri |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0,2 ml |
| Mængde | 125 Strips |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Dnase Free | Ja |
| RNase fri | Ja |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Antal Wells | 8 |
| Vis mere |