Beskrivelse
- Holder prøvetemperaturen på 4 °C i cirka 3 timer
- Isoleringsgeléen skifter fra violet til lyserød ved 7 °C for nem, visuel overvågning
- Kompatibel med 0,2 ml rør, 8-rørs strips, 12-tube strips og 96-brønd PCR-plader
- Ideel til at forhindre opvarmning af prøven under opsætning og håndtering
- Gennemsigtigt låg inkluderet
- Solgt i pakker med 2 stykker
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 98 x 45 mm |
| Inkluderer | Gennemsigtigt låg |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Mini Cooler |
| Farve | Pink (Pink) |
| Kapacitet (metrisk) | 19.2 mL |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Temperaturkontrol | Passiv |
| Temperaturområde | 2 °C til 8 °C |