Beskrivelse
Fremstillet af højkvalitets jomfruplast for fremragende, reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer og er fremstillet uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver. Rørstrimler fås med eller uden hætter og kan bestilles separat.
- Tynde, ensartede vægge sikrer ensartet, præcis termisk overførsel for fremragende resultater.
- Autoklaverbar
- RNase-, DNase- og DNA-free .
- Kompatibel med de fleste 24-, 32-, 96- og 384-brønds termiske blokke.
- Fås i praktiske rør/hættesæt.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Dnase Free | Ja |
| RNase fri | Ja |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Format | Strip |
| Produkttype | Rør og flad hætte |