Få mere at vide
BRAND™ PCR 8-Strip klare rør
Artikelnummer. 10177080 Shop alle Brand produkter
Skift visning
:
Rør strimmel; Med påsat hvælvet strimmelhætte; 8 x 0,2 ml
Artikelnummer.
10177080 Rør strimmel; Med påsat hvælvet strimmelhætte; 8 x 0,2 ml
1 options
Artikelnummer. 10177080 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781330
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver. PCR 8-Strip rør er RNase-, DNase- og DNA-free og er kompatible med de fleste 24-, 32-, 96- og 384-brønds termiske blokke.
Fremstillet af højkvalitets jomfruplast for fremragende, reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer og er fremstillet uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver. Rørstrimler fås med eller uden hætter og kan bestilles separat.
  • Tynde, ensartede vægge sikrer ensartet, præcis termisk overførsel for fremragende resultater.
  • Autoklaverbar
  • RNase-, DNase- og DNA-free .
  • Kompatibel med de fleste 24-, 32-, 96- og 384-brønds termiske blokke.
  • Fås i praktiske rør/hættesæt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Materiale Polypropylen
Dnase Free Ja
RNase fri Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukning inkluderet Ja
Format Strip
Produkttype Rør Strip