Beskrivelse
- 8-kanals
- Polypropylen
- Autoklaverbar (121 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | 8 kanals manifold |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Fjernelse af væsker fra multibrøndsplader |
| Til brug med (udstyr) | QuikSip flasketopaspirator |