Beskrivelse
Holder fast og fylder alle volumetriske og serologiske pipetter fra 0,10 til 200 ml. BrandTech™ Macro Pipet Controller giver bedre luftstrøm for ubesværet bælgkompression. Et enkelt pipeteringshåndtag styrer påfyldning, meniskindstilling og udledning. Indbygget, udskifteligt 3 μm hydrofobt filter (reserve medfølger) begrænser overaspiration af væsker ind i ventilsystemet. Autoklaverbar ved 121 °C.
Den ergonomiske pipetkontroller har et unikt ventilsystem, der giver bedre luftstrøm for ubesværet kompression af bælgen.
- Holder fast og fylder alle volumetriske og serologiske pipetter fra 0,10 til 200 ml
- En enkelt pipetterarm styrer fyldning, meniskindstilling og udladning
- Den praktiske udblæsningspære over armen muliggør præcis udlevering fra udblæsningspærringer
- Brugervenlige kontroller og lav vægt (106g) reducerer belastningen ved gentagen pipettering
- Indbygget, udskifteligt 3 μm hydrofobt filter (reservedel inkluderet) begrænser overaspiration af væsker ind i ventilsystemet
- Silikonepipetadapter kan udskiftes
- Hele instrumentet kan autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter
Ordreinfo
- Valg af fire farver
- Afløbstider egnet til klasse A glasvarer
Tekniske data
Tekniske data
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Magenta |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Serologisk pipette |
| Greb Type | Bulb |
| Materiale | Polypropylen, silikonegummi |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Pipettecontroller |
| Vis mere |