Få mere at vide
BRAND™ Makro Pipet Controller
Artikelnummer. 15189393 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
15189393 Grå Hver
15129403 Blå Hver
15199393 Magenta -
15139403 Grøn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15189393 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 26200
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder fast og fylder alle volumetriske og serologiske pipetter fra 0,10 til 200 ml. Macro Pipet Controller giver bedre luftstrøm for ubesværet bælgkompression. Et enkelt pipeteringshåndtag styrer påfyldning, meniskindstilling og udledning.
Holder fast og fylder alle volumetriske og serologiske pipetter fra 0,10 til 200 ml. BrandTech™ Macro Pipet Controller giver bedre luftstrøm for ubesværet bælgkompression. Et enkelt pipeteringshåndtag styrer påfyldning, meniskindstilling og udledning. Indbygget, udskifteligt 3 μm hydrofobt filter (reserve medfølger) begrænser overaspiration af væsker ind i ventilsystemet. Autoklaverbar ved 121 °C.
Den ergonomiske pipetkontroller har et unikt ventilsystem, der giver bedre luftstrøm for ubesværet kompression af bælgen.
  • Holder fast og fylder alle volumetriske og serologiske pipetter fra 0,10 til 200 ml
  • En enkelt pipetterarm styrer fyldning, meniskindstilling og udladning
  • Den praktiske udblæsningspære over armen muliggør præcis udlevering fra udblæsningspærringer
  • Brugervenlige kontroller og lav vægt (106g) reducerer belastningen ved gentagen pipettering
  • Indbygget, udskifteligt 3 μm hydrofobt filter (reservedel inkluderet) begrænser overaspiration af væsker ind i ventilsystemet
  • Silikonepipetadapter kan udskiftes
  • Hele instrumentet kan autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter
Ordreinfo
  • Valg af fire farver
  • Afløbstider egnet til klasse A glasvarer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Engangs Genanvendelig
Til brug med Serologisk pipette
Greb Type Bulb
Materiale Polypropylen, silikonegummi
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipettecontroller
Volumen (metrisk) 0,1 til 200 ml
Til brug med (udstyr) Serologiske pipetter
Mængde 1 hver