Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ Dråbeflasker af polyethylen med lav densitet
Beskrivelse
- Skruehætter lavet af polyethylen med høj densitet.
- Trim toppen for at tilpasse åbningsstørrelsen
- Push-on hætte hjælper med at sikre indholdet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 12/Pk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 32 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Drop Størrelse | Fint |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Smal |
| Vis mere |