Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ Dråbeflasker af polyethylen med lav densitet
Artikelnummer. 15283009
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
15283009 500 mL GL 25 Pakke med 12
15293009 1000 mL GL 32 Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15283009 Leverandør BRANDTECH™ VITLAB™ Leverandørnr. 95087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 DKK
    510.46 DKK / Pakke med 12
    Spare 29.54 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
VITLAB Dråbeflasker er lavet af polyethylen med lav densitet
  • Skruehætter lavet af polyethylen med høj densitet.
  • Trim toppen for at tilpasse åbningsstørrelsen
  • Push-on hætte hjælper med at sikre indholdet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16,9 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Klarhed
Materiale LDPE
Mængde 12/Pk.
Sterilitet Ikke-steril
Trådstørrelse (metrisk) GL 25
Lukning inkluderet Ja
Drop Størrelse Fint
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 228 mm
Bredde (engelsk) 2,9 tommer
Højde (engelsk) 9,0 tommer
Lukningsmateriale PE-HD
Lukkestørrelse GL 25
Diameter (metrisk) 74 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Form Rund
Engangs Genanvendelig
Produkttype Plastikdråbeflaske