Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ LDPE-flasker med låg
Beskrivelse
- Let vægt og brudsikker
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1,6 oz., 50 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1,6 oz. |
| Farve | Gennemsigtig hvid |
| Diameter (engelsk) | 1,45 tommer. |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 24/Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Vis mere |