Få mere at vide
BRAND™ inertGrade™ 96-brønds mikroplader
Artikelnummer. p-4833670 Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15624017
Brand: BRAND™ 781912
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt velegnet til cellekulturer, når adhæsion ikke ønskes. Reduktion af celleadhæsion og proteinadsorption minimerer enzym- og cellulær aktivering for at hjælpe med at hæmme differentieringen af progenitor- eller stamceller og fremme dannelsen af sfæroider.
  • Hydrogel-teknologi optimerer overfladeegenskaberne for at undertrykke interaktioner mellem celler eller protein med polystyrenplasten.
  • Polystyren konstruktion
  • Steril
  • 96 brønde
  • Flad eller rund bund
  • Sort, hvid eller klar
  • Inkluderer låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. pakke 5