Få mere at vide
BRAND™ inertGrade™ 96-brønds mikroplader
Artikelnummer. 15634017 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15634017 Sort Pakke med 5
15624017 Hvid Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15634017 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781913
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Specielt velegnet til cellekulturer, når adhæsion ikke ønskes. Reduktion af celleadhæsion og proteinadsorption minimerer enzym- og cellulær aktivering for at hjælpe med at hæmme differentieringen af progenitor- eller stamceller og fremme dannelsen af sfæroider.
  • Hydrogel-teknologi optimerer overfladeegenskaberne for at undertrykke interaktioner mellem celler eller protein med polystyrenplasten.
  • Polystyren konstruktion
  • Steril
  • 96 brønde
  • Flad eller rund bund
  • Sort, hvid eller klar
  • Inkluderer låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Med låg
Farve Sort
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. pakke 5