Få mere at vide
BRAND™ Dispensette ™III, Dispensette™ Organiske dele og tilbehør til fjerndispenseringssystem
Shop alle Brand produkterBeskrivelse
- Dispensette™ dele og tilbehør tillader Dispensette™ skal monteres på en væg, et ringstativ eller på laboratoriemøbler.
- Dispenserer nøjagtige mængder direkte fra tromler og bulk-refills.
- Et filter i tromleadapteren minimerer risikoen for at forurene reagenser med høj renhed.
- Et quick-release-stik med integrerede ventiler muliggør hurtigt udskiftning af bulkcontaineren.
- Fjerndispenseringssystemet tillader opbevaring af tromlen op til 10 meter (30 fod) væk fra Dispensette™ .
- Maksimal leveringshøjde er ca. 1,2 m
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bord-/hyldeklemme til vægmonteringsenhed |
| Til brug med (udstyr) | Dispensette ™III, Dispensette™ Økologisk |
| Mængde | 1 stk. |