Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ Aftapningsrør til dispenser på flaske
Artikelnummer. p-4917918 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0,5, 1, 2, 5, 10 ml
25, 50, 100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10681182
Brand: BRAND™ 707935
Til brug med Dispensette III™ og Organiske dispensere, til dispensering af henholdsvis aggressive og organiske opløsningsmidler.
  • With integrated valve
  • Provided individually
  • Fine tip shape
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Fine tip
Type Replacement Discharge Tube
Volumen (metrisk) 0,5, 1, 2, 5, 10 ml
Til brug med (udstyr) 0.5, 1, 2, 5, 10mL Fine tip Dispensette Organic
Mængde 1/Pk.
Længde (metrisk) 90 mm