Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ Aftapningsrør til dispenser på flaske
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0,5, 1, 2, 5, 10 ml
25, 50, 100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- With integrated valve
- Provided individually
- Fine tip shape
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Fine tip |
| Type | Replacement Discharge Tube |
| Volumen (metrisk) | 25, 50, 100 ml |
| Til brug med (udstyr) | 25 to 100mL Fine tip Dispensette Organic |
| Mængde | 1/Pk. |
| Længde (metrisk) | 120 mm |