Få mere at vide
BRAND™ Kuvetterol
Artikelnummer. 10110591 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Stillinger:
16
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
10110591 16 Hver
1 options
Artikelnummer. 10110591 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 759500
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kan rumme op til 16 x 10 mm stilængde, standardstørrelse engangs- eller genanvendelige cuvets. Cuvette Racks med nummererede positioner letter sporing af prøver.
  • Polypropylenstativ
  • Rummer op til 16 x 10 mm stilængde, standardstørrelse engangs- eller genanvendelige cuvetter
  • Autoklavérbar ved 121 °C i°20 minutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Holder Cuvetter (10 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 16
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Til brug med (udstyr) UV-transparent spektrofotometrikuvette
Mængde 1 hver
Længde (metrisk) 210 mm
Produkttype Cuvette Rack
Højde (metrisk) 38 mm
Bredde (metrisk) 70 mm