Få mere at vide
BRAND™ Cuvette Caps
Artikelnummer. 10476221 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10476221 Grøn Pakke med 100
10139441 Orange Pakke med 100
10086751 Blå Pakke med 100
10159441 Gul Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10476221 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 759242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 DKK
    107.46 DKK / Pakke med 100
    Spare 1.54 DKK
    1% Slukket
På lager
Giver tæt forsegling, tillader opbevaring af prøver til -20 °C.
  • Runde kuvettehætter
  • Passer til ultra-mikro-kuvetter
  • Sørg for tæt forsegling
  • Tillader opbevaring af prøver til -20°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Cuvette Cap
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyethylen
Mængde 100 pakke
Til brug med (udstyr) Ultramicro UV Cuvette
Form Rund