Beskrivelse
- Runde kuvettehætter
- Passer til ultra-mikro-kuvetter
- Sørg for tæt forsegling
- Tillader opbevaring af prøver til -20°
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Cuvette Cap |
| Farve | Gul |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 100 pakke |
| Til brug med (udstyr) | Ultramicro UV Cuvette |
| Form | Rund |