Få mere at vide
BRAND™ Cuvet Caps
Artikelnummer. 10139441 Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10139441
Brand: BRAND™ 759243
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver tæt forsegling, tillader opbevaring af prøver til -20 °C.
  • Runde kuvettehætter
  • Passer til ultra-mikro-kuvetter
  • Sørg for tæt forsegling
  • Tillader opbevaring af prøver til -20°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Cuvet Cap
Farve Orange
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyethylen
Mængde 100 pakke
Til brug med (udstyr) Ultramicro UV Cuvet
Form Rund