Få mere at vide
VACUUBRAND™ Opsamlingsbeholdere og adaptersæt til Vacuubrand BVC Fluid Aspiration Systems
Artikelnummer. p-4879269 Shop alle Vacuubrand produkter
Type:
Adapter
Opsamlingsfartøj
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
Pakningsstørrelse:
2 L
4 L
Artikelnummer. 12665640
Brand: VACUUBRAND™ 20635810
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reservedele og tilbehør til VACUUBRAND væskeaspirationssystemer
  • BVC-familien af væskeaspirationssystemer leverer kompakte og støjsvage løsninger til cellekulturarbejde.
  • De giver fleksibiliteten til at imødekomme dekontamineringsprotokollen, uanset om de autoklaveres eller desinficeres i flasken. Opsamlingsbeholder
  • Opsamlingsbeholder: tilgængelig i 2L og 4L kapacitet
  • Adaptersæt: passer til 2 liters glasopsamlingsbeholder til BVC-kontrol og professionelle modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 l
Oversigt 4 L polypropylen opsamlingsbeholder til BVC
Til brug med BVC væskeaspirationssystem
Materiale Polypropylen
Type Opsamlingsfartøj