Få mere at vide
VACUUBRAND™ Opsamlingsbeholdere og adaptersæt til Vacuubrand BVC Fluid Aspiration Systems
Shop alle Vacuubrand produkter
Type:
Adapter
Opsamlingsfartøj
Pakningsstørrelse:
2 L
4 L
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
Beskrivelse
- BVC-familien af væskeaspirationssystemer leverer kompakte og støjsvage løsninger til cellekulturarbejde.
- De giver fleksibiliteten til at imødekomme dekontamineringsprotokollen, uanset om de autoklaveres eller desinficeres i flasken. Opsamlingsbeholder
- Opsamlingsbeholder: tilgængelig i 2L og 4L kapacitet
- Adaptersæt: passer til 2 liters glasopsamlingsbeholder til BVC-kontrol og professionelle modeller
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Adapter til at passe 2L glasopsamlingsbeholder til BVC Control og Professional modeller |
| Til brug med | BVC væskeaspirationssystem |
| Type | Adapter |