Läs mer
Läs mer
VACUUBRAND™ Opsamlingsbeholdere og adaptersæt til Vacuubrand BVC Fluid Aspiration Systems
Handla allt Vacuubrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Type:
Adapter
Opsamlingsfartøj
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
Förpackningsstorlek:
2 L
4 L
Beskrivning
- BVC-familien af væskeaspirationssystemer leverer kompakte og støjsvage løsninger til cellekulturarbejde.
- De giver fleksibiliteten til at imødekomme dekontamineringsprotokollen, uanset om de autoklaveres eller desinficeres i flasken. Opsamlingsbeholder
- Opsamlingsbeholder: tilgængelig i 2L og 4L kapacitet
- Adaptersæt: passer til 2 liters glasopsamlingsbeholder til BVC-kontrol og professionelle modeller
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Oversigt | 2L glasopsamlingsbeholder til BVC |
| Til brug med | BVC væskeaspirationssystem |
| Materiale | Glas |
| Type | Opsamlingsfartøj |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering