Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ pureGrade™ S 96-brønds mikroplader
Artikelnummer. 10091963 Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Hvid, Ryd bund
Klar
Sort
Sort, Ryd bund
Well Shape:
Afrundet firkant
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10091963
Brand: BRAND™ 781663
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ubehandlede sterile mikroplader til forskellige anvendelser
  • PS overflade
  • Medium binding
  • Steriliseret via beta-stråling
  • Standard plader fås i U-, V-, F-, C-former
  • Gennemsigtig bund fås i F-form
  • Med låg
  • Fås i klar, hvid eller sort
  • Grå alfanumerisk prægning på hvide og sorte massive plader for nem brøndidentifikation
  • Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase; ikke-cytotoksisk
Bakteriologiske analyser, screeninger, opbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance ISO 11137, AAMI , DIN EN ISO 10993, ANSI , SLAS
Format 96-brønds
Låg Med låg
Array 8 x 12
Indbindingstype Medium binding
Farve Klar
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 350 μL
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Afrundet firkant
Til brug med (applikation) Bakteriologiske analyser, screening og til opbevaring
Mængde 50/Cs.