Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ pureGrade™ S 96-brønds mikroplader
Artikelnummer. 10616953 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Hvid, Ryd bund
Klar
Sort
Sort, Ryd bund
Well Shape:
Afrundet firkant
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Well Shape Pakningsstørrelse
10616953 Klar Konisk bund (V-brønd) Pakke med 50
10154183 Klar Rund bund (U-brønd) Pakke med 50
10469183 Klar Flad bund (F-brønd) Pakke med 50
10091963 Klar Afrundet firkant Pakke med 50
10513054 Hvid Flad bund (F-brønd) Pakke med 50
10479183 Sort Flad bund (F-brønd) Pakke med 50
10467863 Hvid, Ryd bund Flad bund (F-brønd) Pakke med 50
10657333 Sort, Ryd bund Flad bund (F-brønd) Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10616953 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781661
På lager
Læg i indkøbskurv
Ubehandlede sterile mikroplader til forskellige anvendelser
  • PS-overflade
  • Mediebinding
  • Steriliseret via beta-stråling
  • Standardplader fås i U-, V-, F-, C-former
  • Gennemsigtig bund fås i F-form
  • Med låg
  • Fås i klar, hvid eller sort
  • Grå alfanumerisk prægning på hvide og sorte heldækkende plader for nem velkendelse
  • Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase; ikke-cytotoksisk
Bakteriologiske prøver, screeninger, opbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance ISO 11137, AAMI , DIN EN ISO 10993, ANSI , SLAS
Format Standard
Låg Med låg
Array 8 x 12
Indbindingstype Medium binding
Farve Klar
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 360 μl
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Til brug med (applikation) Bakteriologiske analyser, screening og til opbevaring
Mængde 50/Cs.