Beskrivelse
- PS overflade
- Medium binding
- Steriliseret via beta-stråling
- Standard plader fås i U-, V-, F-, C-former
- Gennemsigtig bund fås i F-form
- Med låg
- Fås i klar, hvid eller sort
- Grå alfanumerisk prægning på hvide og sorte massive plader for nem brøndidentifikation
- Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase; ikke-cytotoksisk
Bakteriologiske analyser, screeninger, opbevaring.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | ISO 11137, AAMI , DIN EN ISO 10993, ANSI , SLAS |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | Medium binding |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 350 μL |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |