Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ pureGrade™ S 384-brønds mikroplader
Artikelnummer. p-4830833 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Hvid, Ryd bund
Klar
Sort
Sort, Ryd bund
Volumen (metrisk) Nå:
0,1 ml
0,12 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Volumen (metrisk) Nå Pakningsstørrelse
10721544 Klar 0,1 ml Pakke med 50
10153663 Hvid 0,1 ml Pakke med 50
10617903 Sort 0,1 ml Pakke med 50
10427493 Hvid, Ryd bund 0,12 ml Pakke med 50
10774034 Sort, Ryd bund 0,12 ml Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10721544 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781680
Læg i indkøbskurv
Ubehandlede sterile mikroplader til forskellige anvendelser
  • Ubehandlet PS-overflade
  • Mediebinding
  • Steriliseret via beta-stråling
  • Steril plade til de fleste anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Format Standard
Låg Med låg
Array 16 x 24
Farve Klar
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 0,1 ml
Antal Wells 384
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Laboratorieopgaver, såsom homogene analyser, screening og opbevaring
Mængde 50/Cs.