Beskrivelse
- Ubehandlet PS overflade
- Medium binding
- Steriliseret via beta-stråling
- Steril plade til de fleste anvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | Individuelt indpakket |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 0,12 ml |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |