Beskrivelse
- Ubehandlet PS-overflade
- Mediebinding
- Steriliseret via beta-stråling
- Steril plade til de fleste anvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 0,1 ml |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Vis mere |