Få mere at vide
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 1536-well Microplates
Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Nontreated PS surface
- Medium binding
- Sterilized via beta-radiation
- Sterile plate for most applications
- With lid
- Available in clear, white or black
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
Bacteriological assays, screenings, storage.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 11137, AAMI |
| Format | Standard |
| Låg | With Lid |
| Array | 32 x 48 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyrene |
| Antal Wells | 1536 |
| Sterilitet | Sterile |
| Overfladebehandling | Non-treated |
| Well Shape | Flat Bottom (F-well) |
| Vis mere |