Description
- Polystyrenoverflade
- Medium binding, ikke-steril
- Standardplade til de fleste anvendelser
- Grå alfanumerisk prægning på hvide og sorte heldækkende plader for nem velkendelse
- Tilgængelige stripplader
- Standardplader fås i U-, V-, F-, C-former
- Gennemsigtige bunde fås i F-form
- Fås i klar, hvid eller sort
- Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase; ikke-cytotoksisk
- Velegnet til homogene analyser, screening og opbevaring.
Specifications
Specifications
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | ANSI, SLAS |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 330μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Show More |