Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ pureGrade™ 96-brønds mikroplader
Artikelnummer. 10347723 Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Hvid, Clear Bottom
Klar
Klar, Clear Bottom
Sort
Sort, Ryd bund
Well Shape:
Buede kanter, flad bund (C-brønd)
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Volumen (metrisk) Nå:
330μ l
350μ L
360μ L
Overfladebehandling:
Ubehandlet
pureGrade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10347723
Brand: BRAND™ 781611
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polystyren med ubehandlet overflade. BRANDplader™ pureGrade™ 96-Well-mikroplader er ikke-cytotoksiske og fri for endotoksiner, DNase, DNA og RNase. Mediumbindende, ikke-sterile mikroplader er velegnede til homogene analyser, screening og opbevaring med grå alfanumerisk prægning på hvide og sorte massive plader for nem brøndidentifikation.
  • Polystyren overflade
  • Medium bindende, usteril
  • Standardplade til de fleste anvendelser
  • Grå alfanumerisk prægning på hvide og sorte massive plader for nem brøndidentifikation
  • Stripplader fås
  • Standard plader fås i U-, V-, F-, C-former
  • Gennemsigtige bunde fås i F-form
  • Fås i klar, hvid eller sort
  • Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase; ikke-cytotoksisk
  • Velegnet til homogene analyser, screening og opbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance ANSI, SLAS
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Indbindingstype Medium binding
Farve Sort, Ryd bund
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 330μ l
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Homogene analyser, screeninger og opbevaring
Mængde 100/Cs.
RNase fri Ja