Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ pureGrade™ 96-brønds mikroplader
Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Hvid, Clear Bottom
Klar
Klar, Clear Bottom
Sort
Sort, Ryd bund
Well Shape:
Buede kanter, flad bund (C-brønd)
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Volumen (metrisk) Nå:
330μ l
350μ L
360μ L
Overfladebehandling:
Ubehandlet
pureGrade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
- Polystyren overflade
- Medium bindende, usteril
- Standardplade til de fleste anvendelser
- Grå alfanumerisk prægning på hvide og sorte massive plader for nem brøndidentifikation
- Stripplader fås
- Standard plader fås i U-, V-, F-, C-former
- Gennemsigtige bunde fås i F-form
- Fås i klar, hvid eller sort
- Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase; ikke-cytotoksisk
- Velegnet til homogene analyser, screening og opbevaring.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | ANSI, SLAS |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | Medium binding |
| Farve | Hvid, Clear Bottom |
| Produkttype | Gennemsigtig bund |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 330μ l |
| Vis mere |