Description
- Polystyrenoverflade
- Medium binding, ikke-steril
- Standardplade til de fleste anvendelser
- Grå alfanumerisk prægning på hvide og sorte heldækkende plader for nem velkendelse
- Tilgængelige stripplader
- Standardplader fås i U-, V-, F-, C-former
- Gennemsigtige bunde fås i F-form
- Fås i klar, hvid eller sort
- Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase; ikke-cytotoksisk
- Velegnet til homogene analyser, screening og opbevaring.
Spécification
Spécification
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | ANSI, SLAS |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 330μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?