Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ pureGrade™ 96-brønds mikroplader
Artikelnummer. 10143663 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Hvid, Klar bund
Klar
Klar, Klar bund
Sort
Sort, Ryd bund
Well Shape:
Buede kanter, flad bund (C-brønd)
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Volumen (metrisk) Nå:
330μ l
350μ L
360μ L
Overfladebehandling:
Ubehandlet
pureGrade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Well Shape Volumen (metrisk) Nå Overfladebehandling Pakningsstørrelse
10143663 Klar Flad bund (F-brønd) 350μ L Ubehandlet Pakke med 100
10246473 Klar Rund bund (U-brønd) 330μ l Ubehandlet Pakke med 100
10052063 Klar Konisk bund (V-brønd) 360μ L Ubehandlet Pakke med 100
10062063 Klar Buede kanter, flad bund (C-brønd) 350μ L Ubehandlet Pakke med 100
10002213 Hvid Rund bund (U-brønd) 330μ l Ubehandlet Pakke med 100
10732694 Hvid Flad bund (F-brønd) 350μ L Ubehandlet Pakke med 100
10448433 Sort Rund bund (U-brønd) 330μ l Ubehandlet Pakke med 100
10742694 Sort Flad bund (F-brønd) 350μ L Ubehandlet Pakke med 100
10337723 Hvid, Klar bund Flad bund (F-brønd) 330μ l Ubehandlet Pakke med 100
10347723 Sort, Ryd bund Flad bund (F-brønd) 330μ l Ubehandlet Pakke med 100
10004804 Klar, Klar bund Flad bund (F-brønd) 350μ L Ubehandlet Pakke med 50
15674007 Sort Flad bund (F-brønd) 350μ L pureGrade Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10143663 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    864.71 DKK
    789.19 DKK / Pakke med 100
    Spare 75.52 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af polystyren med ubehandlet overflade. BRANDPlader™ pureGrade™ 96-brønd mikroplader er ikke-cytotoksiske og fri for endotoksiner, DNase, DNA og RNase. Medium binding, ikke-sterile mikroplader er velegnede til homogene analyser, screening og opbevaring med grå alfanumerisk prægning på hvide og sorte solide plader for nem velidentifikation.
  • Polystyrenoverflade
  • Medium binding, ikke-steril
  • Standardplade til de fleste anvendelser
  • Grå alfanumerisk prægning på hvide og sorte heldækkende plader for nem velkendelse
  • Tilgængelige stripplader
  • Standardplader fås i U-, V-, F-, C-former
  • Gennemsigtige bunde fås i F-form
  • Fås i klar, hvid eller sort
  • Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase; ikke-cytotoksisk
  • Velegnet til homogene analyser, screening og opbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance ANSI, SLAS
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Farve Klar
Produkttype Standard
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 350μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Homogene analyser, screeninger og opbevaring
Mængde 100/Cs.
RNase fri Ja