Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ pureGrade™ 384-brønds mikroplader
Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Hvid, Ryd bund
Klar
Sort
Sort, Ryd bund
Volumen (metrisk) Nå:
0,1 ml
0,12 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Ubehandlet PS overflade
- Medium bindende, ikke-steril
- Standardplade til de fleste anvendelser
- Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase; ikke-cytoksisk
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 0,1 ml |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Vis mere |