Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ pureGrade™ 384-brønds mikroplader
Artikelnummer. 10678463 Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Hvid, Ryd bund
Klar
Sort
Sort, Ryd bund
Volumen (metrisk) Nå:
0.1 mL
0.12 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10678463
Brand: BRAND™ 781620
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ubehandlede mikroplader til forskellige anvendelser
  • Ubehandlet PS overflade
  • Medium bindende, ikke-steril
  • Standardplade til de fleste anvendelser
  • Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase; ikke-cytoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Format Standard
Låg Uden låg
Array 16 x 24
Farve Klar
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 0.1 mL
Antal Wells 384
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Til homogene analyser, screeninger, opbevaring
Mængde 50/Cs.