Beskrivelse
- Ubehandlet PS-overflade
- Medium binding, ikke-steril
- Standardplade til de fleste anvendelser
- Fås i klar, hvid eller sort
- Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase; ikke-cytotoksisk
Homogene prøver, screening og opbevaring.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Bindende Ejendom | Medium binding |
| Certificeringer/compliance | ISO 11137, AAMI |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 32 x 48 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Indbindingstype | Ubehandlet |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |